SAB4700796
Monoclonal Anti-CD151 antibody produced in mouse
clone 50-6
Sinonimo/i:
GP27, MER2, PETA-3, RAPH blood group, SFA1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
50-6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
BC001374
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD151(977)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico