Documenti
SAB4700789
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD15 antibody produced in mouse
clone MMA
Sinonimo/i:
3-fucosyl-N-acetyllactosamine, Le(x), Lewis x Blood Group antigen, SSEA-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MMA, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1.5 μg/mL
Numero d’accesso
ENSG00000196371
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FUT4(2526)
Categorie correlate
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody MMA reacts with CD15, a cell membrane molecule 3-fucosyl-N-acetyllactosamine (3-FAL) strongly expressed on granulocytes, monocytes, macrophages, mast cells; it is also present on Langerhans cells and some myeloid precursors cells. This antibody is a superior reagent for identifying of Hodgkin´s lymphoma.
Immunogeno
U937 histiocytic lymphoma cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.