Documenti
SAB4700788
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD49c antibody produced in mouse
clone ASC-1
Sinonimo/i:
FRP-2, ITGA3, Integrin alpha-3, VLA-3 alpha, VLA3 alpha
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ASC-1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NP_002195.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA3(3675)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody ASC-1 recognizes CD49c (integrin alpha 3), a transmembrane glycoprotein composed of disulfide linked 125 kDa and 30 kDa chains, and expressed on adherent cell lines and to a lesser extent on T and B cells and monocytes.
Immunogeno
Human SSC-9 cell line (squamous cell carcinoma)
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.