Key Documents
SAB4700783
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD167a antibody produced in mouse
clone 51D6
Sinonimo/i:
EDDR1, MCK10, NTRK4, PTK3A, RTK6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
51D6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
Q08345
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DDR1(780)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody 51D6 recognizes CD167a, an approximately 97-101 kDa receptor tyrosine kinase expressed mainly on epithelial cells, but also on B cells and dendritic cells.
Immunogeno
CD167a-transfected NIH-3T3 cells
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.