Documenti
SAB4700779
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 10 antibody produced in mouse
clone VIK-10
Sinonimo/i:
BCIE, BIE, EHK, K10, KPP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
VIK-10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NP_000412
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT10(3858)
Descrizione generale
The antibody VIK-10 reacts with Cytokeratin 10 (56.5 kDa). Cytokeratins are a member of intermediate filaments subfamily represented in epithelial tissues.
Immunogeno
Cytoskeleton preparation extracted from human epidermis by detergent/high salt extraction.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.