Key Documents
SAB4700778
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Cytokeratin 7/17 antibody produced in mouse
clone C-46
Sinonimo/i:
CD17, CK-7, CK7, K17, K7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C-46, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
pig, bovine, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
BC002700.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT7(3855)
Descrizione generale
The antibody C-46 reacts with Cytokeratin peptides 7 and 17 (54 and 46 kDa). Cytokeratins are a member of intermediate filaments subfamily represented in epithelial tissues.
Immunogeno
Cytoskeleton preparation of HeLa human cervix carcinoma cell line.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.