SAB4700620
Monoclonal Anti-CD18 antibody produced in mouse
clone IVA35, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ITGB2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IVA35, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
bovine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... ITGB2(281877)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi