SAB4700378
Monoclonal Anti-CD11a-APC antibody produced in mouse
clone MEM-25, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ITGAL-APC, Anti-LFA-1 α chain
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-25, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAL(3683)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)