Documenti fondamentali
SAB4700375
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD41b antibody produced in mouse
clone HIP2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ITGA2B
Scegli un formato
100 μG
CHF 254.00
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 254.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 254.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HIP2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA2B(3674)
Categorie correlate
Descrizione generale
The antibody HIP2 reacts with beta (b) subunit of CD41 glycoprotein (light chain; 23 kDa). CD41 is mainly expressed on platelets and megakaryocytes.
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 1 μL reagent / 100 μL of whole blood.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)