SAB4700195
Monoclonal Anti-CD48-FITC antibody produced in mouse
clone MEM-102, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BLAST-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-102, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD48(962)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2