SAB4700154
Monoclonal Anti-CD33-Biotin antibody produced in mouse
clone HIM3-4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HIM3-4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, nonhuman primates
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD33(945)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol