SAB4700107
Monoclonal Anti-CD14-PE antibody produced in mouse
clone MEM-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LPS-receptor
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-18, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD14(929)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2