SAB4600431
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat), CF™633 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
CF™ 633 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
Fluorescenza
λex 630 nm; λem 650 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2