SAB4600145
Monoclonal Anti-Fluorescein (FITC) IgG (H+L), CF™ 633 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 1F8-1E4, purified immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 633 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F8-1E4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
Fluorescenza
λex 630 nm; λem 650 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)