SAB4600144
Monoclonal Anti-Biotin IgG (H+L), CF™ 633 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, purified immunoglobulin
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 633 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D6.6, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
Fluorescenza
λex 630 nm; λem 650 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2