SAB4504425
Anti-phospho-HER2 (pTyr1221/Tyr1222) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
CHF 389.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 137 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1221/pTyr1222)
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064)
Immunogeno
Immunogen Range: 1191-1240
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)