SAB4504312
Anti-phospho-Nibrin (pSer278) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 84 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer278)
Informazioni sul gene
human ... NBN(4683)
Categorie correlate
Immunogeno
Immunogen Range: 251-300
Caratteristiche e vantaggi
WGK 1