SAB4504057
Anti-phospho-PKC α (pThr638) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 76 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr638)
Informazioni sul gene
human ... PRKCA(5578)
Immunogeno
Immunogen Range: 606-655
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)