SAB4504019
Anti-phospho-ALK (pTyr1604) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ALK1, Anti-CD246, Anti-NBLST3
Scegli un formato
CHF 412.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 412.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 176 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1604)
Informazioni sul gene
human ... ALK(238)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1570-1619
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)