SAB4503940
Anti-phospho-MITF (pSer180/73) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-CMM8, Anti-COMMAD, Anti-MI, Anti-MITF-A, Anti-WS2, Anti-WS2A, Anti-bHLHe32
Scegli un formato
CHF 456.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 456.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 58 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer180/pSer73)
Informazioni sul gene
human ... MITF(4286)
Immunogeno
Immunogen Range: 151-200
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)