SAB4503628
Anti-RPL23 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
60S ribosomal protein L23, Ribosomal protein L17
Scegli un formato
CHF 457.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 457.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 14 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPL23(9349)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 51-100
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)