SAB4503624
Anti-TF3C3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
General transcription factor 3C polypeptide 3, TF3C-γ, TFIIIC 102 kDa subunit, TFIIIC102, Transcription factor IIIC subunit γ
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 101 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GTF3C3(9330)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 101-150
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)