SAB4503584
Anti-ZMYM4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KIAA0425, ZMYM4, ZNF262, Zinc finger MYM-type protein 4, Zinc finger protein 262
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 172 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZMYM4(9202)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 801-850