SAB4503468
Anti-RIPK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CARD-containing IL-1 β ICE-kinase, CARD-containing interleukin-1 β converting enzyme associated kinase, CARDIAK, Receptor-interacting protein 2, kinase RIPK2
Scegli un formato
CHF 412.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 412.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 61 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIPK2(8767)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 146-195
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)