SAB4503402
Anti-MMP23 (Cleaved-Tyr79) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
femalysin, matrix metallopeptidase 21, matrix metallopeptidase 23B, matrix metalloprotease 22, matrix metalloproteinase-23
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 36 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Tyr79)
Informazioni sul gene
human ... MMP23A(8510)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 60-109