Documenti fondamentali
SAB4503316
Sigma-Aldrich
Anti-CASP7 (p20, Cleaved-Asp198) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Apoptotic protease Mch-3, CASP-7, Caspase-7, ICE-LAP3, ICE-like apoptotic protease 3
Scegli un formato
100 μG
CHF 344.00
CHF 344.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1233
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 344.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 344.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1233
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 20 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Asp198)
Informazioni sul gene
human ... CASP7(840)
Descrizione generale
Anti-CSPN7 (p20, Cleaved-Asp198) Antibody detects endogenous levels of fragment of activated CSPN7 (p20, Cleaved-Asp198) protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Caspase 7.
Immunogen Range: 149-198
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shuo-Shuo Liu et al.
Nature communications, 15(1), 891-891 (2024-01-31)
Procaspase 9 is the initiator caspase for apoptosis, but how its levels and activities are maintained remains unclear. The gigantic Inhibitor-of-Apoptosis Protein BIRC6/BRUCE/Apollon inhibits both apoptosis and autophagy by promoting ubiquitylation of proapoptotic factors and the key autophagic protein LC3