Documenti fondamentali
SAB4503311
Sigma-Aldrich
Anti-HDAC10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HD10, Histone deacetylase 10
Scegli un formato
100 μG
CHF 389.00
CHF 389.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 389.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 389.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 71 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HDAC10(83933)
Descrizione generale
Anti-HDAC10 Antibody detects endogenous levels of total HDAC10 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HDAC10.
Immunogen Range: 10-59
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)