SAB4503305
Anti-OR1A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
OR17-7, OR1A1, Olfactory receptor 17-7, Olfactory receptor 1A1, Olfactory receptor OR17-11
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 34 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OR1A1(8383)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 260-309