SAB4503286
Anti-CHST9, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Carbohydrate sulfotransferase 9, GalNAc-4-O-sulfotransferase 2, GalNAc-4-ST2, N-acetylgalactosamine-4-O-sulfotransferase 2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 51 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHST9(83539)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 361-410
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)