SAB4503254
Anti-VANGL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
LPP2, Loop-tail protein 2 homolog, Strabismus 2, Van Gogh-like protein 1, Vang-like protein 1
Scegli un formato
CHF 344.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 59 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VANGL1(81839)
Descrizione generale
The gene VANGL1 (vang-like protein 1) is mapped to human chromosome 1p13. The encoded protein is a transmembrane protein and a component of the Wnt-PCP (planar cell polarity) pathway. The VANGL1 protein can interact with planar cell polarity (PCP) core proteins Disheveled, Prickle, and Frizzled, KAI1 (metastasis suppressor Kangai-1) protein and ITF (intestinal trefoil factor) protein.[1]
Immunogeno
Immunogen Range: 301-350
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)