SAB4503185
Anti-ADCK4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ADCK4, Uncharacterized aarF domain-containing protein kinase 4
Scegli un formato
CHF 344.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADCK4(79934)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 31-80
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)