SAB4503175
Anti-ALS2CR8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 8 protein, CaRF, Calcium-response factor, Testis development protein NYD-SP24
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 80 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALS2CR8(79800)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 311-360