SAB4503161
Anti-CHSY2, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CHPF, CSS2, ChPF, N-acetylgalactosaminyl-proteoglycan 3-β-glucuronosyltransferase II, N-acetylgalactosaminyltransferase 2
Scegli un formato
CHF 344.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 85 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHSS2(79586)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier A0A024R468 has been merged into O75147. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Immunogen Range: 631-680
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)