SAB4502960
Anti-TGF β Receptor II antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
TβR-II, TGF-β receptor type II, TGF-β type II receptor, TGFR-2, Transforming growth factor-β receptor type II
Scegli un formato
CHF 456.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 456.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 64 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TGFBR2(7048)
Descrizione generale
Transforming growth factor β receptor 2 (TGFBR2) is a serine/threonine protein kinase, that belongs to the TGF β receptor subfamily. It is located on human chromosome 3p24.
Immunogeno
Immunogen Range: 91-140
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)