SAB4502823
Anti-RPC4, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DNA-directed RNA polymerase III 47 kDa polypeptide, DNA-directed RNA polymerase III subunit D, DNA-directed RNA polymerase III subunit RPC4, RNA polymerase III subunit C4, RPC53
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 44 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RPC4(661)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 281-330