SAB4502741
Anti-SEK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
C-JUN N-terminal kinase kinase 1, Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4, JNK activating kinase 1, JNK kinase 1, c-Jun N- terminal kinase kinase 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 44 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP2K4(6416)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 46-95