SAB4502457
Anti-GPR92 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GPR92, GPR93, Probable G-protein coupled receptor 92
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 41 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPR92(57121)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 241-290