SAB4502456
Anti-CLTR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CysLTR2, Cysteinyl leukotriene receptor 2, HG57, HPN321, hGPCR21
Scegli un formato
CHF 389.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 39 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYSLTR2(57105)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 281-330
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)