SAB4502444
Anti-SHD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CTD-associated SR protein 11, SC35-interacting protein 1, SFRS2-interacting protein Splicing factor, Splicing regulatory protein 129, arginine/serine-rich 2-interacting protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 128 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SHD(56961)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 141-190
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)