SAB4502389
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
ERK-1, ERK1, ERT2, Extracellular signal- regulated kinase 1, Insulin-stimulated MAP2 kinase
Scegli un formato
CHF 344.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Nome del prodotto
Anti-p44 MAP Kinase antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK3(5595)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 169-218
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)