SAB4502348
Anti-KAP0 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KAP0, PKA R1-α, PKR1, PRKAR1, PRKAR1A
Scegli un formato
CHF 344.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 42 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PRKAR1A(5573)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 271-320
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)