Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 148 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLCG1(5335)
General description
Immunogen
Immunogen Range: 1221-1270
Features and Benefits
Physical form
Non trovi il prodotto giusto?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SAB4502206-100UG | 04061835715299 |
Contatta l'Assistenza Tecnica