SAB4502132
Anti-IP6K2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
IP6K2, Inositol hexakisphosphate kinase 2, InsP6 kinase 2, P(i)-uptake stimulator, PiUS
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 49 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IP6K2(51447)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 161-210