SAB4502131
Anti-RNF138 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase RNF138, NLK-associated RING finger protein, Nemo-like kinase-associated RING finger protein, RING finger protein 138
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 28 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RN138(51444)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 31-80
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)