SAB4502050
Anti-OR1D2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
OR17-4, Olfactory receptor 17-4, Olfactory receptor 1D2, Olfactory receptor OR17-6, Olfactory receptor-like protein HGMP07E
Scegli un formato
CHF 344.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OR1D2(4991)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 201-250
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)