SAB4501970
Anti-NDUFS6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CI-13kD-A, Complex I-13kD-A, NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 6, NADH-ubiquinone oxidoreductase 13 kDa-A subunit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 13 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFS6(4726)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 75-124