SAB4501676
Anti-OR51D1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Olfactory receptor OR11-14
Scegli un formato
CHF 344.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OR51D1(390038)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 33-82
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)