SAB4501611
Anti-C-JUN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
AH119, AP-1, AP1, Activator protein 1, c-Jun
Scegli un formato
CHF 344.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 344.00
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JUN(3725)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 61-110
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)