SAB4501589
Anti-Integrin beta 5 (ITGB5) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
β-5, INTEGRIN, ITGB5
Scegli un formato
CHF 389.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 389.00
Spedizione prevista il14 maggio 2025
Nome del prodotto
Anti-Integrin β5 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 88 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB5(3693)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 721-770
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)