SAB4501465
Anti-HSP10 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CHAPERONIN 10 HOMOLOG, GroES HOMOLOG, HEAT-SHOCK 10-KD PROTEIN
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 10 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPE1(3336)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 51-100
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol